Learn More
MedChemExpress Ac-DEVD-AMC
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 169332-61-0 |
| Löslichkeit | H2O : 0.67 mg/mL (0.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Menge | 1 mg |
| Molekulargewicht | 675.64 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 99.45% |
| Versandbedingung | Room temperature |