missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Ac-DEVD-AMC
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 169332-61-0 |
| Löslichkeit | H2O : 0.67 mg/mL (0.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Menge | 5 mg |
| Molekulargewicht | 675.64 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 99.45% |
| Versandbedingung | Room temperature |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?