Learn More
MedChemExpress Ac-DEVD-CHO
Artikelnummer. 16482789
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 16482789
Marke: MedChemExpress HYP1001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ac-DEVD-CHO is a specific Caspase-3 inhibitor with a Ki value of 230 pM.
Spezifikation
CAS 169332-60-9
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Molekulargewicht 502.47 g/mol
Produkttyp Reference compound
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : ≥ 50 mg/mL (99.51 mM)
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.