Learn More
Ac-Gly-BoroPro, MedChemExpress
Beschreibung
Ac-Gly-BoroPro is a selective FAP inhibitor with a Ki of 23 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ac-Gly-BoroPro |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 886992-99-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H15BN2O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (233.61 mM) |
| SMILES | O=C(N1[C@@H](B(O)O)CCC1)CNC(C)=O |
| Mehr anzeigen |