Learn More
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 10 cm
Marke: Axygen HGB20-25-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cmSpezifikation
Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem | |
25-Well-Kamm, 1.0 mm dick | |
1 mm |
Axygen horizontale Gelbox, 20 cm | |
25 |