Learn More
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 10 cm
Marke: Axygen HGB20-40MC-15
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cmSpezifikation
Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem | |
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick | |
1/Karton | |
1.5 mm |
Axygen horizontale Gelbox, 20 cm | |
40 | |
1/Packung |