Learn More
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 10 cm
Marke:  Axygen HGB10-PE
106.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15553117
  • 125.00 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cm
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem
Axygen horizontale Gelbox, 10 cm
Positive Ersatzelektrode, 10 cm