Learn More
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 10 cm
Marke: Axygen HGB10-16-15
43.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cmSpezifikation
Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem | |
16-Well-Kamm, 1.5 mm dick | |
1/Karton | |
1.5 mm |
Axygen horizontale Gelbox, 10 cm | |
16 | |
1/Packung |