Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Magnetrührer der Serie RT Basic
Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
17.90 € - 19.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnetrührer der Serie RT Basic |
---|---|
Typ | Weiße Silikonplattenabdeckung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15316617
|
Fisherbrand™
|
170 mm |
17.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15326617
|
Fisherbrand™
|
220 mm |
19.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Weiß
- Silikon
Spezifikation
Magnetrührer der Serie RT Basic | |
Weiße Silikonplattenabdeckung |