Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger
Ersatzteile und Zubehör für die Nalgene™ wiederverwendbaren Filterhalter mit Empfänger
Marke: Thermo Scientific™ 710315-0003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhardware und das Zubehör wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und können in Verbindung mit unseren verschiedenen Serien von Filtergeräten verwendet werden.
Hierbei handelt es sich um Ersatzteile und Zubehör für den Nalgene™ wiederverwendbaren Filtertrichter mit Klemme, Kat.-Nr. DS0315–0047.
Der wiederverwendbare Filtertrichter bietet folgende Vorteile:
- Dicht sitzendes Ober- und Unterteil verhindert Auslaufen, auch nach dem Autoklavieren
- Das Oberteil ist von 100 bis 250 ml in Schritten von 25 ml graduiert.
- Die Aluminiumklammer ermöglicht die Bedienung mit einer Hand sowie einen einfachen Wechsel der Membran.
Enthält: Robuster Polysulfontrichter; Polypropylen-Copolymerdeckel mit drei Schlauchanschlüssen und TPE-Verschlusskappen; Stützplatte für 47 mm Membran; Silikondichtung; Nr. 8 Stopfen (0.5625 Zoll); Aluminiumklammer
Spezifikation
Black | |
3 TPE Caps | |
47 mm |
Reusable | |
Nalgene™ wiederverwendbarer Filtertrichter mit Klemme |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.