Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger
Ersatzteile und Zubehör für die Nalgene™ wiederverwendbaren Filterhalter mit Empfänger
Marke: Thermo Scientific™ 710300-0005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhardware und das Zubehör wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und können in Verbindung mit unseren verschiedenen Serien von Filtergeräten verwendet werden.
Eigenschaften
- Filtratflasche mit Graduierungen für einfache Bestimmung des Probenvolumens
- Zwei seitliche Anschlüsse für Vakuumschläuche
- Oberteil ist auf Druck- oder Vakuumfiltration ausgelegt
- Extra Sicherungsringe versiegeln das Oberteil mit der Filtratflasche, ohne die Membran zu beschädigen, um eine effiziente Filtration sicherzustellen
- Einheit ist für Membranen von 47 oder 50 mm (nicht im Lieferumfang) geeignet und hat drei Anschlüsse für Belüftung (mit oder ohne Spritzenfilter) oder sterile Zugabe von Proben
- Anschlüsse können auch an eine Druckquelle angeschlossen werden
- Oberteil wird mit zwei Membranstützplatten geliefert: eine Sterilfiltrationsplatte und eine Analysenplatte
Die Filtratflasche ist kompatibel mit:
- Vakuumschlauch mit 0.25 bis 0.3125 Zoll (6.4 bis 8 mm) großem Innendurchmesser
- Spritzenfilter
Sterilfiltrationsplatte (einteilig, transparent)
- Maximale Flussrate und maximaler Durchsatz
- Geeignet für Kaltsterilisation und Klärfiltration von Kulturmedien, Reagenzien oder Lösungsmitteln, die mit Filterhalter- und Membranmaterialien kompatibel sind
- Nominale Filterfläche von 13.3 cm2
Analysenplatte (zweiteilig, weiß)
- Stützt die Membran optimal und hält sie flach, um die Analyse zu erleichtern
- Geeignet für die Analyse von Partikeln und biologischen Schadstoffen oder für mikrobiologische Analysen mittels Membranfiltertechnik
- Nominale Filterfläche von 11.3 cm2
Enthält:
Oberteil, Filtratflasche, Polypropylen-Deckel und TPE-Verschlusskappen für Belüftungszugänge inkludiert (Membranen sind nicht inbegriffen.)
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Nalgene Reusable Filter Holders with Receiver | |
Vakuumkappen und Schlauchadapter |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.