Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Röhrchenrotator
Optimieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Thermo Scientific™ Röhrchen-Schüttlers mit diesem Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ 88881005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Description
Optimieren Sie die Leistung mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Röhrchen-Revolver.
Specifications
Röhrchen | |
Rotationspaddel | |
Rotator/Wippschüttler |
10 ml, 15 ml | |
Paddel 10 ml/15 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.