Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Röhrchenrotator
Optimieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Thermo Scientific™ Röhrchen-Schüttlers mit diesem Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ 88881006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Optimieren Sie die Leistung mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Röhrchen-Revolver.
Spezifikation
Röhrchen | |
Rotationspaddel | |
Rotator/Wippschüttler |
5 ml, 7 ml | |
Paddel 5 ml/7 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.