Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
111.00 € - 950.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Filterjet™ Lösungsmitteldispenser |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10682822
|
Merck
XX6702502 |
Ventildichtungen |
158.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10578971
|
Merck
XX6702508 |
Schläuche |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10758821
|
Merck
XX6702507 |
Röhrchenadapter, 1/4 Zoll NPTM an 1/4 Zoll Röhrchen |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10218300
|
Merck
XX40025RK |
Ersatzteilkit |
343.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10024690
|
Merck
XX67025RK |
Ersatzteilkit mit Edelstahl-Strahldüse |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10253731
|
Merck
XX6700030 |
Verbindungsstück für Adapter |
283.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10662632
|
Merck
XX6702506 |
Druckschläuche mit 1/4 Zoll NPT-Adapter |
288.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10682632
|
Merck
XX6702501 |
Mit Griff und Ventil |
950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10136440
|
Merck
XX4002500 |
Filterhalter |
611.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Spezifikation
Filterjet™ Lösungsmitteldispenser |