Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Polar Advantage HPLC-Säulen
Verwendung für die Umkehrphasentrennung von basischen oder pharmazeutischen Verbindungen mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke: Thermo Scientific™ 076214
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage (PA) Säulen können Sie eine Vielzahl polarer und unpolarer Analyten auflösen. Diese Sulfonamid-eingebetteten, Umkehrphasensäulen bieten einzigartige Selektivität und ausgezeichnete Peakschärfe für saure, basische und neutrale Analyte. Darüber hinaus verhindert die leicht hydrophile Oberfläche, die mit rein wässerigen mobilen Phasen in Kontakt bleibt, das bekannte Problem mit dem Entnetzen bei konventionellen C18-Umkehrphasensäulen. Verwenden Sie Acclaim PA Säulen für effiziente Trennungen von Nukleinsäure und Basen oder pharmazeutischen Verbindungen mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Einzigartige Selektivität für die Trennung polarer und unpolarer Analyten- Niedrige Silanol-Aktivität für hervorragende Peakformen bei basischen Verbindungen
- Hohe Selektivität bei hydrophoben aromatischen Molekülen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
- Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
- Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
- Erhältlich in Partikelgrößen von 2.2, 3 und 5 μm und Durchmessern von 4.6, 3.0 und 2.1 mm, mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
- Auch erhältlich im 2.2 μm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasen-Säulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden. Diese Säulen auf Kieselgelbasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
Analysesäule | |
LC/MS | |
4500 psi | |
2 bis 8 | |
300 m²/g | |
L60 | |
Acclaim | |
17 % | |
Ja |
3 mm | |
100 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Polar eingebettet | |
Silika, sphärisch, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.