Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ PFP-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Festkernpartikelsäulen, um schwer zu erfolgende Mischungen einschließlich DOA und Pharmazeutika zu analysieren.
Marke: Thermo Scientific™ 17426-154630
922.21 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verbessern Sie LC-Trennungen von halogenierten Verbindungen und nicht-halogenierten polaren Analyten mit Thermo Scientific™ Accucore™ PFP LC-Säulen. Robuste 2,6 µm große Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hochauflösende Trennungen bei geringen Gegendrücken. Fluorgruppen in der stationären PFP-Phase bieten eine verbesserte Retention und Selektivität für Positionsisomere halogenierter Verbindungen und für Verbindungen mit polaren funktionellen Gruppen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Alternative Selektivität- Die Pentafluorphenyl (PFP)-Phase bietet eine einzigartige Selektivität für halogenierte Spezies und nicht-halogenierte polare Verbindungen.
- 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und die enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
L43 | |
Accucore | |
5 % | |
Ja |
4,6 mm | |
150 mm | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
PFP (Pentafluorophenylpropyl) | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.