Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Kits für polare Selektivitäten
Überzeugen Sie sich selbst von der optimalen Selektivität von Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC-Säulen für polare Analyten.
1425.00 € - 2512.33 €
Spezifikation
Säulenformat | HPLC-Säulenkit |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Partikelform | Kugelförmiger, fester Kern |
Partikelgröße | 2,6 μm |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11397551
|
Thermo Scientific™
17X26-102130-3VC |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
2027.56 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11327561
|
Thermo Scientific™
17X26-152130-3VC |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
2512.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11367551
|
Thermo Scientific™
17X26-052130-3VC |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Accucore™ Kits für polare Selektivität zum Überprüfen der optimalen Selektivität der Accucore HPLC-Säulen für polare Analyten.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
- Das Kit enthält 1 Accucore aQ HPLC-Säule, 1 Accucore PFP-Säule und 1 Accucore HILIC-Säule
Spezifikation
HPLC-Säulenkit | |
HPLC | |
2,6 μm | |
130 m²/g | |
Silika |
2,1 mm | |
Kugelförmiger, fester Kern | |
80 Å | |
aQ C18, HILIC, PFP | |
Ja |