Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden aus Papierzellstoff mit doppeltem Diaphragma: Quecksilber-frei
Doppeldiaphragmen sorgen für schnelles Ansprechen und lange Lebensdauer bei der Zellstoffprüfung
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Doppeldiaphragmen sorgen für schnelles Ansprechen und lange Lebensdauer bei der Zellstoffprüfung
- Perfekt für Papierzellstofftests, Minenlabore, Schmelzwerke und überall dort, wo das Verstopfen von Verbindungsstellen ein Problem sein kann
- Die Innenkammer enthält ein Referenzelement mit geliertem KCl und AgCl, die Außenkammer enthält nur KCl
- Eliminiert Schwermetallionen, die mit Sulfidionen in Proben wie Schwarz- und Grünlaugen reagieren
- Keine unlöslichen Sulfidausfällungen, die den Elektrodenübergang blockieren und einen vorzeitigen Ausfall verursachen können
- Polypropylen-Gehäuse
- Fisher Scientific Universal-Glasmembran für schnelles, reproduzierbares Ansprechverhalten
- Die Glasspitze ist im Ende eingelassen
- Genauigkeit ±0.05 pH bei 25 °C (77 °F), Effizienz >95 %, Natriumionenfehler, <±0.05 pH bei 25 °C (77 °F), Reaktionszeit 30 Sekunden, Nullpotential 7.0 ±0.3 pH
- Membranbeständigkeit <100 Megaohm bei 25 °C (77 °F)
- Ideal für routinemäßige Prozessüberwachung in Papierzellstoffwerken, Testlaboren für Minen, Metallhütten
- Geeignet für alle Anwendungen, bei denen das Vorhandensein von S= in Proben Probleme mit langsamer Reaktion und Verbindungsabbruch verursacht
Spezifikation
US-Standard/Pin | |
Gelgefülltes Polymer/Polypropylen | |
pH-Kombinationselektrode | |
Ideal für routinemäßige Prozessüberwachung in Papierzellstoffwerken, Testlaboren für Minen, Metallhütten | |
±0.05 |
Dual | |
0 bis 14 pH | |
Gel | |
pH-Messgerät | |
30 s |