Learn More
Fisherbrand™ AccuSolo Clinical Pack
Verwendet die Ionenaustauschtechnologie, um ionische Kontaminanten unterhalb der Spurenlinie zu entfernen. Fisher Scientific™ AccuSolo Clinical Pack bietet die für klinische Anwendungen erforderliche Wasserqualität.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.22000kg
Beschreibung
- Entfernt ionische Kontaminanten
- Entspricht der für Laboranwendungen erforderlichen Wasserqualität
Spezifikation
AFS-3/3D | |
Ionenaustauschfilter |