Learn More
STEMCELL Technologies ACCUTASE™
Artikelnummer. 17189911
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 17189911
Marke: STEMCELL Technologies 07922
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Cell detachment solution
  • A cell detachment solution of proteolytic and collagenolytic enzymes
  • Useful for the routine detachment of cells from standard tissue culture plasticware and adhesion coated plasticware
  • ACCUTASE™ does not contain mammalian or bacterial-derived products
  • Each lot of ACCUTASE™ is tested for sterility (by USP membrane filtration method), enzymatic activity (tested with synthetic chromagenic tetrapeptides) and cell detachment from tissue culture plastic
Spezifikation
Zelltyp Neural Cells, PSC-Derived, Pluripotent Stem Cells
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.