Learn More
Invitrogen™ ACE Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMACE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse Angiotensin Converting Enzyme (Ms ACE) ELISA quantitates Ms ACE in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms ACE. Principle of the method The Mouse ACE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen kodiert ein Enzym, das an der Katalyse der Umwandlung von Angiotensin I in das physiologisch aktive Peptid Angiotensin II beteiligt ist. Angiotensin II ist ein potenter Vasopressor und aldosteronstimulierendes Peptid, das den Blutdruck und die Flüssigkeits-Elektrolyt-Balance steuert. Dieses Enzym spielt eine Schlüsselrolle im Renin-Angiotensin-System. Viele Studien haben das Vorhandensein oder Fehlen eines 287 bp-Alu-Wiederholungselements in diesem Gen mit den Konzentrationen zirkulierender Enzyme oder kardiovaskulärer Pathophysiologien in Verbindung gebracht. Zwei der am häufigsten vorkommenden, alternativ gespleißten Varianten dieses Gens codieren zwei Isoenzyme – die somatische Form und die Hodenform, die beide gleichermaßen aktiv sind. Es wurden mehrere zusätzliche, alternativ gespleißte Varianten identifiziert, deren vollständige Länge jedoch nicht bestimmt wurde.Spezifikation
Gehäuse P09470 | |
0,12 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
11421 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Cardiovascular Research | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
0.123 bis 30 ng/ml | |
0.12 bis 30 ng/ml | |
Biotin | |
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AW208573, CD143 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
RP23-100A9.1, AW208573, CD143 | |
1 Std 20 Min |