Learn More
Aceclofenac, 99%
Artikelnummer. 15463139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463139 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15463139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60355.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 89796-99-6 | C16H13Cl2NO4 | 354.183 g/mol
A non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) with potent inhibitory activity in several models of inflammation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) with potent inhibitory activity in several models of inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89796-99-6
Summenformel C16H13Cl2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 354.183
MDL-Nummer MFCD00864296
InChI-Schlüssel MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aceclofenac, aceclofenaco, aceclofenacum, preservex, airtal, falcol, gerbin, aceclofar, aceclofenacum latin, aceclofenaco spanish
PubChem CID 71771
ChEBI CHEBI:31159
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)OCC(=O)O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceclofenac
Schmelzpunkt 149°C to 153°C
Farbe Weiß
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,22
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO
Menge 5 g
Formelmasse 354.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver