Learn More
Aceclofenac, MedChemExpress
Beschreibung
Aceclofenac is an orally active nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgesic and anti-inflammatory properties. Aceclofenac is used for the research of osteoarthritis, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aceclofenac |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 89796-99-6 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H13Cl2NO4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (282.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(OCC(O)=O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl |
| Mehr anzeigen |