Learn More
MedChemExpress Acelarin
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 580.47 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.1% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 36 mg/mL (62.02 mM) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 840506-29-8 |
| Synonym | NUC-1031 |