Learn More
MedChemExpress Acelarin
Artikelnummer. 16473208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16473208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16473208 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY100885
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Acelarin (NUC-1031) is a ProTide transformation and enhancement of the widely-used nucleoside analogue, gemcitabine.
Spezifikation
Molekulargewicht 580.47 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 98.1%
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 36 mg/mL (62.02 mM)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 840506-29-8
Synonym NUC-1031