Learn More
Acemetacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490948
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490948 5 g -
16422199 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16490948 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0482
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Acemetacin (TVX 1322) is a non-steroidal anti-inflammatory drug and a glycolic acid ester of indometacin that is a cyclooxygenase inhibitor.
Acemetacin (TVX 1322) is a non-steroidal anti-inflammatory drug and a glycolic acid ester of indometacin that is a cyclooxygenase inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acemetacin
CAS 53164-05-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H18ClNO6
Menge 5 g
Synonym TVX 1322
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (300.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(OCC(O)=O)CC1=C(C)N(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 415.82
Formelmasse 415.82
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation