Learn More
Acepyrene, TRC
Artikelnummer. 17943445
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17943445 1 mg 1 Milligramm
17921035 2.5 mg 2.50 Milligramm
17903325 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17943445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1309501MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27208-37-3
Summenformel C18 H10
Molekulargewicht (g/mol) 226.27
Synonym Cyclopenta[cd]pyrene, Acepyrene, Acepyrylene, Cyclopenta[c,d]pyrene
IUPAC-Name pentacyclo[12.3.1.04,17.07,16.010,15]octadeca-1(18),2,4(17),5,7(16),8,10(15),11,13-nonaene
SMILES C1=Cc2cc3cccc4ccc5ccc1c2c5c34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopenta(c,d)pyrene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H10/c1-2-11-4-6-13-7-5-12-8-9-15-10-14(3-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H
Formelmasse 226.0783
Reinheit (%) >95%