Learn More
Melford ACES
Artikelnummer. 30018021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018021 5 kg 5 Kilogramm
30018019 100 g 100 Gramm
30018020 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018021 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A225005000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zwitterionischer Puffer, der in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung verwendet wird.
Zwitterionischer Puffer, der in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung verwendet wird.
  • pKa (25 °C): 6,88
  • Der optimale pH-Bereich in wässriger Lösung liegt zwischen 6,1 und 7,5.
  • Absorption bei 280 nm (5 % Wasser): < 0,02
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ACES
CAS 7365-82-4
Menge 5 kg
Summenformel C4H10N2O4S