Spezifikation
| Extinktion | (c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm |
| Chemischer Name oder Material | ACES |
| Extinktionsbedingungen | (c=5, H2O) |
| Namenshinweis | Extra Pure |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 3.6 to 4.4 (1% soln.) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |