Learn More
Acetic Acid D4 99.50% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17267386
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
2 x 0.75 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17267386 10 mL
17257386 2 x 0.75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17267386 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D012EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Synonym: Acetic-d3 Acid-d, Tetradeuteroacetic Acid, Acetic-d4
Acetic Acid D4
  • Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Chemische Identifikatoren
CAS 1186-52-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 64.08
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
IUPAC-Name (²H₃)ethan(²H)oesäure
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic Acid D4
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.50% D
Verpackung Ampulle
Menge 10 mL
Schmelzpunkt 16.7°C
Siedepunkt 118°C
Synonym Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
Güte Research Grade