Learn More
Acetic Acid D4 99.91% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17227426
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Acetic Acid; CAS: 1186-52-3; Deuterium (D): 99.91% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17227426 Acetic Acid; CAS: 1186-52-3; Deuterium (D): 99.91% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17227426 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D041BB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Synonym: Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid, Acetic-d4
Acetic Acid D4
  • Isotopic Enrichment: 99.91% D
  • Quantity: (2) 0.75 mL
  • Packaging: Ampule
  • Water Content: water <0.05%
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic Acid D4
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.91% D
Verpackung Ampulle
Menge 2 x 0.75 mL
CAS 1186-52-3
Schmelzpunkt 16.7°C
Siedepunkt 118°C
Summenformel C2H4O2
Synonym Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid, Acetic-d4
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name (²H₃)ethan(²H)oesäure
Molekulargewicht (g/mol) 64.08
Güte Research Grade