Learn More
Essigsäure, Umweltgüte Plus, 99.4 % min., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetic acid |
pH | 2.5 |
Schmelzpunkt | 16.6°C |
Siedepunkt | 118.1°C |
UN-Nummer | UN2789 |
Merck Index | 14,55 |
Formelmasse | 60.05 |
Reinheit (%) | ≤99.4% |
Güte | Umwelt Plus |
Dichte | 1.049g/mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetic acid, glacial
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.