Learn More
Essigsäure, Natriumsalztrihydrat, 99+ %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4380035
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6131-90-4
C2H3NaO2·3H2O
136.08
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
Natrium;Acetat;Trihydrat
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6131-90-4
C2H3NaO2·3H2O
136.08
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
Natrium;Acetat;Trihydrat
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Extinktion 0.05 max. (3M) at 260nm, 0.05 max. (3M) at 280nm
Schmelzpunkt 58.0°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3COONa·3H2O
Menge 250 g
Merck Index 15,8709
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 762g/L (20°C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie
Unlösliche Stoffe 0.005% max. (in water)