Learn More
Acetic anhydride, ACS, 97+%, Thermo Scientific™
26.80 € - 177.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 108-24-7 |
|---|---|
| Summenformel | C4H6O3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.089 |
| MDL-Nummer | MFCD00008705 |
| InChI-Schlüssel | WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique |
| PubChem CID | 7918 |
| ChEBI | CHEBI:36610 |
| IUPAC-Name | acetyl acetate |
| SMILES | CC(=O)OC(=O)C |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11405170
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AE |
100mL |
26.80 €
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11495160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AP |
500mL |
78.70 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11353368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.K3 |
2L |
177.00 €
2 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| C4H6O3 | |
| MFCD00008705 | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| CHEBI:36610 | |
| CC(=O)OC(=O)C |
Spezifikation
| Acetic anhydride | |
| 1.082 g/mL | |
| 49°C (120°F) | |
| Pungent | |
| (CH3CO)2O | |
| MFCD00008705 | |
| 385737 | |
| 14,56 | |
| Soluble in ether,chloroform and benzene. Slowly soluble in water. | |
| CC(=O)OC(=O)C | |
| 102.089 | |
| CHEBI:36610 | |
| ≥97% |
| 108-24-7 | |
| 138°C to 140°C | |
| 97+% | |
| C4H6O3 | |
| 1.39 | |
| UN1715 | |
| Moisture sensitive | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N | |
| acetyl acetate | |
| 7918 | |
| 102.09 | |
| ACS |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H226-H302-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ACETIC ANHYDRIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-564-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AK1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Acetic anhydride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride