missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetoacetyl-Coenzym-A-Natriumsalz, >90 %, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4679544
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
102029-52-7
C25H40N7NaO18P3S
874.597
RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
133112705
S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] 3-oxobutanthioat-Natrium
CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
102029-52-7
C25H40N7NaO18P3S
874.597
RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
133112705
S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] 3-oxobutanthioat-Natrium
CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Chemischer Name oder Material Acetoacetyl-Coenzym A
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich > 90 %
Menge 10 mg
Formelmasse 901.6 (Freie Säure)
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'