Learn More
Acetohydroxamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488696 100 mg -
16412266 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488696 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1235
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Acetohydroxamic acid is a potent and irreversible inhibitor of bacterial and plant urease and also used as adjunctive therapy in chronic urinary infection.
Acetohydroxamic acid is a potent and irreversible inhibitor of bacterial and plant urease and also used as adjunctive therapy in chronic urinary infection.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetohydroxamic acid
Physikalische Form Powder
CAS 546-88-3
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C2H5NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym AHA
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (3330.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (1332.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NO)=O
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research