Learn More
Aceton, ACS-Reagenz, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aceton |
Schmelzpunkt | -94 °C (Literatur) |
Namenshinweis | ACS-Reagenz, ≥99.5 % |
CAS Min. % | ≥90.0000% |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 55 °C bis 57 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | −17 °C |
Verpackung | Aluminiumflasche |