Learn More
Aceton, getestet nach Ph.Eur., Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
5 l
25 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aceton |
Schmelzpunkt | -94 °C |
Namenshinweis | Getestet gemäß Ph.Eur. |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 56 °C |
Menge | 5 l |
Explosionsgrenze | 0.132 |
Flammpunkt | −17 °C (1.4 °F) |
Verpackung | Aluminiumflasche |