Learn More
Acetonitril, geringer Wassergehalt, BAKER BIO-ANALYZED, J.T. Baker™
812.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Glas
Beschreibung
BAKER BIO-ANALYZED Produkte sind eine Gruppe hochreiner Lösungsmittel und Reagenzien, die speziell gereinigt und sorgfältig getestet wurden, um die Eignung und Zuverlässigkeit bei der Nukleinsäure- oder Peptidsynthese zu gewährleisten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -46°C |
Extinktion | Max. 0,05 bei 200 nm, Max. 0,01 bei 220 nm, Max. 0,010 bei 254-400 nm |
CAS | 75-05-8 |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Für Labor, Forschung und Produktion |
Hinweise zum Prozentgehalt | Durch GC, korrigiert für Wasser |
Summenformel | C2H3N |
Strukturformel | CH3CN |
Aussehen | Test bestanden |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.