Learn More
Acetonitril, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120113
Click to view available options
Menge:
4 x 2,5 l
6 x 1 l
155 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -48°C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Azidität Freie Säure (als CH3COOH): ≤0,001%
Alkalinität Freies Alkali (als NH3): ≤0,001%
Strukturformel CH3CN
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,5% (GC)
Güte ACS/Rein. p.a.
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Siedepunkt 82°C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35,6°F)
Zündpunkt 973°F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1,3435 bis 1,3445
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)