Learn More
Acetyl-L-Glutamin, TRC
Artikelnummer. 30327693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327693 1 g 1 Gramm
30322800 500 mg 500 Milligramm
30311093 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30327693 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2978601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-glutamine
CAS 2490-97-3
Summenformel C7H12N2O4
Synonym L-Glutamine, N2-acetyl- (9CI, ACI), Glutamine, N2-acetyl-, L- (6CI, 7CI, 8CI), N2-Acetyl-L-glutamine (ACI), (2S)-2-Acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, (2S)-4-Carbamoyl-2-acetamidobutanoic acid, Aceglutamid, Aceglutamide, Acetylglutamine, Acutil S, N2-Acetylglutamine, NSC 186896, α-N-Acetyl-L-glutamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Acetamido-5-amino-5-oxo-pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
Menge 1 g
Formelmasse 188.0797
Versandbedingung Raumtemperatur