Learn More
Acetylcholine chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452119
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16452119 1 g 1 Gramm
16440858 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452119 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0282
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.
Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylcholine chloride
Physikalische Form Solid
CAS 60-31-1
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H16ClNO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym ACh chloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (550.48 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (344.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC[N+](C)(C)C)C.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research