missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Acetylcholinesterase/ACHE Activity Assay Kit (Colorimetric)
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Gen-ID (Entrez) | 43 |
| Gensymbol | ACHE |
| Menge | 96 Tests |
| Synonym | acetylcholinesterase, acetylcholinesterase (Yt blood group), AChE, apoptosis-related acetylcholinesterase, ARACHE, EC 3.1.1, EC 3.1.1.7, N-ACHE, YT, Yt blood group |
| Forschungskategorie | Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission |
| Spezies | Non-species specific |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur