Learn More
Acetylendicarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Acetylenedicarboxylic acid is employed in the preparation of dimethyl acetylenedicarboxylate and potassium hydrogenacetylenedicarboxylate. It is also used as a laboratory reagent. Further, it is used as a precursor in organic synthesis and also serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetylenedicarbonsäure wird bei der Herstellung von Dimethylacetylenedicarboxylat und Kaliumhydrogenacetylenedicarboxylat eingesetzt. Es wird auch als Laborreagenz verwendet. Darüber hinaus wird es als Vorläuferform bei der organischen Synthese verwendet und dient auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether und Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Alkali, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
Acetylenedicarbonsäure wird bei der Herstellung von Dimethylacetylenedicarboxylat und Kaliumhydrogenacetylenedicarboxylat eingesetzt. Es wird auch als Laborreagenz verwendet. Darüber hinaus wird es als Vorläuferform bei der organischen Synthese verwendet und dient auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether und Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Alkali, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetylenedicarboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∼182°C (decomposition) |
Flammpunkt | 131°C (267°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2928 |
Beilstein | 878357 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in diethyl ether and water. |
Formelmasse | 114.06 |
Reinheit (%) | 97% |