Learn More
Acetylpyrazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449326
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16449326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16449326 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW007692
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6N2O
Menge 100 mg
Synonym 2-Acetylpyrazine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (818.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(N=CC=N1)C(=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 122.13
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research
Physikalische Form Solid