Learn More
Acevaltrate, MedChemExpress
Beschreibung
Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acevaltrate |
| CAS | 25161-41-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H32O10 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (208.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC(C)(C)OC(C)=O)O[C@@H]1[C@]2(CO2)[C@]([C@@H]3OC(CC(C)C)=O)([H])C(C(COC(C)=O)=CO3)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 480.5 |
| Formelmasse | 480.5 |
| Mehr anzeigen |