Learn More
Labconco Säurebeständig CentriVap Pro, 230 V 50 Hz, Alle 50-Hz-Kabel
Artikelnummer. 30533456 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Kein Wärmeverstärker
Wärmeverstärker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30533456 Kein Wärmeverstärker 1 Stück
30533449 Wärmeverstärker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533456 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8512190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12070.00 €
    9836.43 € / 1 Stück
    Sparen 2233.57 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säurebeständig CentriVap™ Pro-Vakuumkonzentratoren sind so konzipiert, dass sie mehrere kleine Proben mithilfe von Zentrifugalkraft, Vakuum und Hitze schnell konzentrieren können.
  • PTFE-beschichtete Kammer, säurebeständige Lager und ein Hastelloy Der Schaft sorgt für erhöhte Säurebeständigkeit.
  • Kompakte Stellfläche für die Arbeitsfläche
  • Druck, Temperatur, Rotordrehzahl und Laufzeit lassen sich einfach per Knopfdruck einstellen und im Methodenmenü speichern. Der Benutzer kann auch während der Programmausführung alle Laufzeitparameter ändern.
  • Einfache Anzeige, grafische Darstellung und Exportierung von Probenlaufdaten zur Analyse und Veröffentlichung. Unterstützte Dateiformate: CSV und PDF.
  • Die große Kammer bietet Platz für eine Vielzahl von Rotoren, darunter auch solche, die für eine zusätzliche Kapazität doppelt gestapelt werden können, bis zu 312 Probenröhrchen oder 6 Mikrotiterplatten pro Lauf.
  • Passen Sie die Laufzeitparameter an, zeichnen Sie Beispieldaten auf und laden Sie diese herunter, richten Sie automatische Gerätebenachrichtigungen über Ethernet ein und konfigurieren Sie die Geräteeinstellungen auf einem integrierten 5-in.-Farb-Touchscreen.
  • Integriertes Methodenmenü zur Verarbeitung gängiger Laborprobenarten. Beinhaltet Verfahren zur Gefriertrocknung im kleinen Maßstab und zur Vakuumtrocknung.
  • Optionale zusätzliche 300 W Heat Boost Beschleunigt die Kammererwärmung für eine schnellere Probenverarbeitung und höhere Leistung.
Spezifikation
Kammermaterial PTFE-beschichtetes Aluminium
Modell Säurebeständig CentriVap
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 100 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 50 ml
Enthält Kein Wärmeverstärker
Gekühlt Nein
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Produkttyp Vakuumkonzentrator