Learn More
ACN9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554227
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15742161
  • 493.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: YATALLQQAN ENRQNSTGKA CFGTFLPEEK LNDFRDEQIG QLQELMQEAT KPNRQFSISE SMKP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 83%.
ACN9 Polyclonal antibody specifically detects ACN9 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
ACN9
Polyclonal
Unconjugated
SDHAF3
0610005M07Rik; 4933430A16Rik; Acn9; ACN9 homolog; ACN9 homolog (S. cerevisiae); DC11; Liver regeneration-related protein LRRGT00092; LRRGT00092; LYRM10; protein ACN9 homolog, mitochondrial; SDH assembly factor 3; Sdh7; SDHAF3; Succinate dehydrogenase assembly factor 3, mitochondrial; succinate dehydrogenase complex assembly factor 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57001
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NRP4
SDHAF3
Recombinant protein corresponding to Human ACN9