Learn More
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Marke: Novus Biologicals NBP3-06707-15PLATES
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of E. coli Aconitate hydratase B.
Spezifikation
| Aconitate hydratase B | |
| Monoclonal | |
| acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ | |
| 15 Plates | |
| E. coli | |
| Antibody Pairs |
| ELISA | |
| HRP | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido