Learn More
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
438.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
| Antigen | Aconitate hydratase B |
|---|---|
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | HRP |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18330123
|
Novus Biologicals
NBP3-06707-5PLATES |
5 Plates |
438.00 €
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18341972
|
Novus Biologicals
NBP3-06707-15PLATES |
15 Plates |
1075.00 €
15 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of E. coli Aconitate hydratase B.Spezifikation
| Aconitate hydratase B | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| E. coli | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| HRP | |
| RUO | |
| acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ | |
| Antibody Pairs |