Learn More
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
438.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
Antigen Aconitate hydratase B
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18330123
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06707-5PLATES
5 Plates
438.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18341972
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06707-15PLATES
15 Plates
1075.00 €
15 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of E. coli Aconitate hydratase B.
Spezifikation
Spezifikation
Aconitate hydratase B
Monoclonal
Mouse
E. coli
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
ELISA
HRP
RUO
acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ
Antibody Pairs